Learn More
Falcon™ Multi matracci per colture cellulari
Crescita delle cellule più veloce e più rapida, maggiore produttività durante il flusso di lavoro di coltura cellulare. Le mini fiasche per colture cellulari Corning™ Falcon™ consentono una distribuzione uniforme del terreno di coltura lungo tutti gli strati per ottenere una crescita omogenea delle cellule.
Marca: Falcon™ 353143
154.68 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Increase productivity by enabling to grow more cells faster and easier. 3- or 5-layer formats provide 525 cm2 and 875 cm2 cell growth surface area, respectively.
- Even distribution of media across all layers for homogeneous cell growth
- Ability to mix cells and reagents in the Falcon Multi-Flask saves time
- Flexible design allows to pour or aspirate/recover cells using a pipet
- Consistent surface treatment for predictable scale-up
- Lot number printed on each flask for traceability
- Manufactured in compliance to cGMP standards
Specifica
Polistirene | |
Rettangolare | |
Sterili | |
525 cm2 |
Dritto | |
Trattamento per coltura di tessuti su 3 strati | |
Sfiato |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
5033060 | Certificato di qualità | 11/04/2025 | 353143 |
4251007 | Certificato di qualità | 06/03/2025 | 353143 |
4308700 | Certificato di qualità | 26/02/2025 | 353143 |
4245027 | Certificato di qualità | 26/02/2025 | 353143 |
4294015 | Certificato di qualità | 01/02/2025 | 353143 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.