Learn More
Falcon™ Multi matracci per colture cellulari
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Crescita delle cellule più veloce e più rapida, maggiore produttività durante il flusso di lavoro di coltura cellulare. Le mini fiasche per colture cellulari Corning™ Falcon™ consentono una distribuzione uniforme del terreno di coltura lungo tutti gli strati per ottenere una crescita omogenea delle cellule.
Marca:  Falcon™ 353144
170.21 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11597421
  • 183.17€ / pezzi 8
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Increase productivity by enabling to grow more cells faster and easier. 3- or 5-layer formats provide 525 cm2 and 875 cm2 cell growth surface area, respectively.
  • Even distribution of media across all layers for homogeneous cell growth
  • Ability to mix cells and reagents in the Falcon Multi-Flask saves time
  • Flexible design allows to pour or aspirate/recover cells using a pipet
  • Consistent surface treatment for predictable scale-up
  • Lot number printed on each flask for traceability
  • Manufactured in compliance to cGMP standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Polistirene
With cap: 7.8 in.
8/Cs.
Rettangolare
5 in.
Rectangular
875 cm2
3.35 in.
Dritti
1/Pk.
Trattamento per coltura di tessuti su 5 strati
Sì
Vented
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Falcon™ Multi matracci per colture cellulari > 875 cm2
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.