Learn More
Falcon™ Vetrini per colture
Confezionati in vassoi di incubazione monouso. I vetrini per colture cellulari a camere Corning™ Falcon™ sono ideali per amplificazione/ibridazione di DNA in situ, tipizzazione/patologia di tessuti e cellule tumorali o studi che richiedono un’area di coltura piccola e accessibile.
194.00€ - 721.00€
Specifications
Tipo | Vetrini per colture cellulari |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Per amplificazione o ibridazione di DNA in situ, tipizzazione o patologia di tessuti e cellule tumorali o studi che richiedano un’area di coltura piccola e accessibile |
Include | Coperchio in polistirene con maniglia, utensile per rimozione sicura |
Sterilità | Sterile |
Includes: Coperchio in polistirene con maniglia, utensile per rimozione sicura
Product Code | Brand | Area di coltura | Pozzetti | N. per custodia | Volume (sistema metrico) di lavorazione | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Area di coltura | Pozzetti | N. per custodia | Volume (sistema metrico) di lavorazione | Price | Quantity & Availability | |||
10162861
![]() |
Falcon™
354108 |
0.7 cm2 | 8 | 96 | Da 0.7 a 0.8 ml |
721.00€
pezzi 96 |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10693472
![]() |
Falcon™
354104 |
1.7 cm2 | 4 | 96 | Da 1 a 1.5 ml |
721.00€
pezzi 96 |
Spedizione stimata: 04-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10384501
![]() |
Falcon™
354114 |
1.7 cm2 | 4 | 24 | Da 1 a 1.5 ml |
194.00€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10364551
![]() |
Falcon™
354118 |
0.7 cm2 | 8 | 24 | Da 0.7 a 0.8 ml |
196.90€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Description
- Semplificazione dell'analisi: coltivare, fissare, macchiare ed esaminare i campioni con un microscopio senza trasferimento cellulare
- Camera in polistirene attaccata a un vetrino per microscopio in vetro sottoposto a lavaggio speciale e triplo risciacquo (25 × 75 mm)
- Lo strumento di rimozione della sicurezza separa i pozzetti dal vetrino; la guarnizione rimane con il recipiente di plastica, impedisce la contaminazione incrociata e non interferisce con l'ulteriore processazione
- Sterili
- Consente la coltura in fino a 8 condizioni diverse su un singolo vetrino di vetro per microscopio
- Etichettatura numerica; disponibilità di formati a 4 e 8 pozzetti
Order Info
Disponibili con 1, 2, 4 o 8 pozzetti, numerati per una facile identificazione. Forniti con coperchio in polistirene con maniglia. Confezionati in vassoi di incubazione monouso. Ogni vassoio contiene 12 vetrini.
Specifications
Vetrini per colture cellulari | |
Per amplificazione o ibridazione di DNA in situ, tipizzazione o patologia di tessuti e cellule tumorali o studi che richiedano un’area di coltura piccola e accessibile | |
Coperchio in polistirene con maniglia, utensile per rimozione sicura | |
Sterile |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.