Learn More
Falcon™ Pipette di aspirazione monouso
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
In polistirene, un'alternativa più sicura rispetto alle pipette Pasteur in vetro. Le pipette aspiranti monouso Corning™ Falcon™ sono ideali per impieghi con colture di tessuti o soluzioni atossiche che richiedano aliquote o aspirazione/erogazione in ambiente sterile.
Marca:  Falcon™ 357558
53.52 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10248470
  • 58.46€ / pezzi 200
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Sterile, polystyrene, non-plugged, non-graduated pipets
  • Safer alternative to glass Pasteur pipets
  • Can be used for all vacuum-aspirating procedures
  • Noncytotoxic, nonpyrogenic tested to less than 0.1 EU/mL
  • Individually packaged in thermoformed paper-plastic wrap to ensure sterile presentation
Order Info
Tutte le misure vengono confezionate singolarmente, 200 per confezione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Classe medicale I
Polistirene
Per colture di tessuti o soluzioni atossiche che richiedano aliquote o aspirazione e dispensazione in ambiente sterile
Aspirante
Aspirante
Sterile
2 ml
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto4357004 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data15/04/2025 Catalog Number357558
Numero di lotto4315957 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data20/03/2025 Catalog Number357558
Numero di lotto4295009 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data08/02/2025 Catalog Number357558
Numero di lotto4294055 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data01/01/2025 Catalog Number357558
Numero di lotto4308704 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data24/12/2024 Catalog Number357558
Titolo del prodotto
Falcon™ Pipette di aspirazione monouso > 2 mL