Learn More
Falcon™ Capsule per coltura di tessuti Easy-Grip
Superfici piatte in polistirene otticamente trasparenti per una visualizzazione al microscopio senza distorsione delle cellule. Le piastre per colture di tessuti Corning™ Falcon™ Easy-Grip sono caratterizzate da un design esclusivo per agevolare il sollevamento di una sola piastra o di una piccola pila di piastre.
Marca: Falcon™ 353001
132.73 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Flat, optically clear polystyrene surfaces for distortion-free microscopic visualization of cells
- Uniform surface chemistry created by vacuum-gas plasma treatment promotes cell attachment
- Improved handling of small dishes with the unique Easy-Grip design
- Nonpyrogenic
- Sterilized by gamma irradiation
- Packaged in peel-open, medical-style bags
- Crystal-grade virgin polystyrene
- Standard Tissue Culture (TC), Corning™ PrimariaTM surface treatment and non-TC-treated polystyrene available
Designed for cell culture
- Flat, distortion-free optics
- Lids designed for optimal gas exchange
- Stacking rings allow for easier stacking and handling
- Vacuum-gas plasma treatment permanently and consistently modifies the cell growth surface
- Standard tissue culture surface is hydrophilic and contains a variety of negatively charged functional groups that support cell attachment and spreading
- Corning Primaria tissue culture surface additionally incorporates nitrogen-containing functional groups and has been shown to support improved attachment, spreading, and differentiation of some cell types
Order Info
Confezione da 20 per custodia (25 custodie per confezione).
Specifica
Clear | |
Polystyrene | |
3 mL (Well) | |
11.78 cm2 | |
Round | |
Cell Culture | |
2.5 to 3 mL | |
500/Cs. | |
10 mm |
Yes | |
Piatto | |
Clear | |
Polistirene | |
Sterile | |
Cell Culture Petri Dish | |
Lid | |
20/Pk. | |
35 mm |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
4259039 | Certificato di qualità | 25/04/2025 | 353001 |
4249007 | Certificato di qualità | 23/04/2025 | 353001 |
4219010 | Certificato di qualità | 02/04/2025 | 353001 |
4214004 | Certificato di qualità | 26/02/2025 | 353001 |
4133010 | Certificato di qualità | 18/01/2025 | 353001 |
Offerte speciali
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning