Learn More
Falcon™ Capsule per coltura di tessuti Easy-Grip
Superfici piatte in polistirene otticamente trasparenti per una visualizzazione al microscopio senza distorsione delle cellule. Le piastre per colture di tessuti Corning™ Falcon™ Easy-Grip sono caratterizzate da un design esclusivo per agevolare il sollevamento di una sola piastra o di una piccola pila di piastre.
294.98€ - 312.00€
Specifica
Colore chiusura | Clear |
---|---|
Chiusura inclusa | Yes |
Materiale chiusura | Polystyrene |
Forma del fondo | Piatto |
Colore | Clear |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Area di coltura | Volume (sistema metrico) di lavorazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Area di coltura | Volume (sistema metrico) di lavorazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10038820
![]() ![]() |
Falcon™
353001 |
35 mm | 11.78 cm2 | 2.5 to 3 mL |
294.98€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10099170
![]() |
Falcon™
353004 |
60 mm | 19.5 cm2 | Da 6 a 7 ml |
312.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
Descrizione
- Composizione chimica della superficie uniforme realizzata mediante trattamento al plasma in vuoto per una migliore adesione cellulare
- Migliore manipolazione di piastre di piccole dimensioni con l'esclusivo design Easy-Grip
- Apirogene
- Sterilizzate mediante irradiazione gamma
- Confezionate in buste a strappo di grado medicale
- In polistirene vergine trasparente
Order Info
Confezione da 20 per custodia (25 custodie per confezione).
Specifica
Clear | |
Polystyrene | |
Clear | |
Round | |
Cell Culture | |
Lid | |
20/Pk. |
Yes | |
Piatto | |
Polistirene | |
Sterile | |
Cell Culture Petri Dish | |
500/Cs. |
Titolo del prodotto
Falcon™ Capsule per coltura di tessuti Easy-Grip