Learn More
Falcon™ Provette in polistirene a fondo sferico
In polistirene otticamente trasparente per facilitare la visione dei campioni. Le provette in polistirene a fondo sferico Corning™ Falcon™ sono largamente utilizzate e citate nei protocolli di laboratorio.
Marca: Falcon™ 352054
179.69 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Largamente utilizzata e citata nei protocolli di laboratorio
- Dual position snap-cap prevents sample loss with ease of handling
- Sterile, nonpyrogenicity tested to less than 0.1 EU/mL (Cat. No. 352008 nonsterile)
The foundation for consistent research results
- Provide reliable containment of laboratory fluid samples
- Polystyrene tubes are best suited for procedures requiring high optical clarity
- Dual-position snap caps, heavier gauge walls, and unique construction provide a secure, positive seal
- Medical-style packaging materials
- 1,400 RCF rating (RCF claims refer to Relative Centrifugal Force measured in g-force for materials with a specific gravity of 1.0, used in an appropriate rotor with correct cushion and safety precautions. °
- Tube dimensions and volumes are approximate
Specifica
Incolore | |
Trasparente | |
5 ml | |
Polistirene | |
Tappo a pressione a due posizioni | |
Sterile | |
12 mm | |
Provetta per test |
Polietilene | |
1400 x G | |
75 mm | |
Sì | |
Sacchetto da 125, 1000/contenitore | |
No | |
Sì; A scatto |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
00225178 | Certificato di qualità | 25/03/2025 | 352054 |
33624304 | Certificato di qualità | 19/03/2025 | 352054 |
33624302 | Certificato di qualità | 13/03/2025 | 352054 |
33624303 | Certificato di qualità | 08/03/2025 | 352054 |
30424003 | Certificato di qualità | 08/03/2025 | 352054 |