Learn More
Falcon™ Piastre per colture di tessuti
Constructed of crystal grade virgin polystyrene for optimum visibility. Falcon™ Polystyrene Microplates are available with tissue culture-treated and nontreated surfaces.
Marca: Falcon™ 351147
Descrizione
In polistirene vergine trasparente per la massima visibilità. Le micropiastre in polistirene Corning™ Falcon™ sono disponibili con superfici non trattate o trattate per la coltura di tessuti.
- Choose tissue culture-treated or nontreated surfaces
- Nontreated growth surface is more hydrophobic than tissue culture surface and is similiar to the surface of a bacteriological Petri dish
- Sterilized by gamma irradiation
- Lid design permits stable stacking on benchtop or in incubator
- All plates (except 08-772-2A and 08-772-16) have patented “labyrinth” lid that reduces evaporation of media from wells, minimizes the risk of contamination
- Deep skirt and serrated edge permit a firmer grip for plate manipulation
- Exceptional optical clarity allows for visualization of all cell monolayers
- Frosted writing ends provide clear writing area for quick identification
- All plates and lids are suitable for both manual and automated handling
Specifica
4 x 6 | |
Closure Included | |
Piatto | |
Trasparente | |
Polistirene | |
Sterile | |
Micropiastra per colture cellulari | |
24 | |
Individually Wrapped |
Clear | |
Polystyrene | |
3.5 ml | |
2 cm2 | |
Rectangular | |
Non-treated | |
1.5 - 2.2 ml | |
Lid | |
1/vassoio, 50/contenitore |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
5005954 | Certificato di qualità | 17/04/2025 | 351147 |
4303006 | Certificato di qualità | 08/04/2025 | 351147 |
4287649 | Certificato di qualità | 26/02/2025 | 351147 |
4287648 | Certificato di qualità | 03/01/2025 | 351147 |
4103030 | Certificato di qualità | 24/09/2024 | 351147 |
Offerte speciali
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning