Learn More
Value Plastics Female Luer to 200 Series Barb
Luer tapers that are constructed to meet ISO 594-1 and 594-2 standards
Marca:  Value Plastics 50120-38
Codice prodotto. 30053083
  • 21.31€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 10-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Rotating locks minimize twisting and kinking of tubing during positioning. Tapered cone seals are reliable and uncomplicated. Facilitate single-use configurations that minimize downtime
Specifica
Specifica
Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS
Nylon
Female Luer x Hose Barb
1/8 in.
25/Pk.
Titolo del prodotto
Value Plastics Female Luer to 200 Series Barb > 1/8 in.,Nylon
Always test the application to verify the performance of the interconnection.