Learn More
Value Plastics Female Luer to 200 Series Barb
Luer tapers that are constructed to meet ISO 594-1 and 594-2 standards
21.31€ - 30.83€
Specifica
Quantità confezione 25/Pk.
Ingresso Female Luer x Hose Barb
Visualizza altre specifiche
Prodotti 15
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema imperiale) interno Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema imperiale) interno Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
30053083
Vedere i documenti
Value Plastics
50120-38
1/8 in. Nylon
21.31€
pezzi 25
Spedizione stimata: 11-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30053501
Vedere i documenti
Value Plastics
50120-49
1/16 in. Nylon
21.31€
pezzi 25
Spedizione stimata: 04-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30054140
Vedere i documenti
Value Plastics
50120-67
1/16 in. Polycarbonate
25.74€
pezzi 25
Spedizione stimata: 11-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30054270
Vedere i documenti
Value Plastics
50120-37
1/16 in. Polypropylene
27.20€
pezzi 25
Spedizione stimata: 11-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30054126
Vedere i documenti
Value Plastics
50120-64
5/32 in. Nylon
24.14€
pezzi 25
Spedizione stimata: 11-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30053387
Vedere i documenti
Value Plastics
50120-45
5/32 in. Polypropylene
30.83€
pezzi 25
Spedizione stimata: 11-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30053941
Vedere i documenti
Value Plastics
50120-50
3/32 in. Polycarbonate
25.74€
pezzi 25
Spedizione stimata: 11-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30052979
Vedere i documenti
Value Plastics
50120-59
1/8 in. Polycarbonate
25.74€
pezzi 25
Spedizione stimata: 11-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30053616
Vedere i documenti
Value Plastics
50120-70
3/16 in. Polypropylene
30.38€
pezzi 25
Spedizione stimata: 11-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30054218
Vedere i documenti
Value Plastics
50120-44
3/32 in. Polypropylene
27.20€
pezzi 25
Spedizione stimata: 11-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30054301
Vedere i documenti
Value Plastics
50120-39
3/16 in. Nylon
24.14€
pezzi 25
Spedizione stimata: 11-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30054266
Vedere i documenti
Value Plastics
50120-51
5/32 in. Polycarbonate
28.34€
pezzi 25
Spedizione stimata: 11-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30053368
Vedere i documenti
Value Plastics
50120-63
3/32 in. Nylon
21.31€
pezzi 25
Spedizione stimata: 11-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30053483
Vedere i documenti
Value Plastics
50120-55
1/18 in. Polypropylene
27.43€
pezzi 25
Spedizione stimata: 11-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30054005
Vedere i documenti
Value Plastics
50120-68
3/16 in. Polycarbonate
28.34€
pezzi 25
Spedizione stimata: 11-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Rotating locks minimize twisting and kinking of tubing during positioning. Tapered cone seals are reliable and uncomplicated. Facilitate single-use configurations that minimize downtime
Specifica
Specifica
25/Pk.
Female Luer x Hose Barb
Certificati
Always test the application to verify the performance of the interconnection.
Titolo del prodotto
Value Plastics Female Luer to 200 Series Barb