Learn More
Thermo Scientific™ Acqua trattata con DEPC
Optimize applications involving RNA with this deionized, diethylpyrocarbonate (DEPC) treated and 0.22μm membrane-filtered water.
Marca: Thermo Scientific™ R0601
35.41 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
deionized, diethylpyrocarbonate (DEPC) is treated and 0.22 μm membrane-filtered water. It is ideal for applications involving RNA.
Ideal for applications involving RNA.- Free of endo-, exodeoxyribonucleases, ribonucleases and phosphatases
Note:
DEPC-treated Water is not recommended for PCR or in vivo experiments (1).
Specifica
7.9 | |
Bottle | |
30 mL |
Biologia molecolare | |
DEPC-Treated |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
3149297 | Certificato di analisi | 13/02/2025 | R0601,10213130 |
2811735 | Certificato di analisi | 13/02/2025 | R0601,10213130 |
3129908 | Certificato di analisi | 13/12/2024 | R0601,10213130 |
2757543 | Certificato di analisi | 04/07/2023 | R0601 |
2699543 | Certificato di analisi | 11/04/2023 | R0601 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%