Learn More
Thermo Scientific™ Acqua trattata con DEPC
Optimize applications involving RNA with this deionized, diethylpyrocarbonate (DEPC) treated and 0.22μm membrane-filtered water.
31.93€ - 49.88€
Specifica
pH 7.9
Grado Biologia molecolare
Trattamenti DEPC-Treated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11531575
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
R0603
5 x 1 mL
31.93€
pezzi 5
10213130
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
R0601
30 mL
49.88€
30mL
Descrizione
Descrizione
deionized, diethylpyrocarbonate (DEPC) is treated and 0.22 μm membrane-filtered water. It is ideal for applications involving RNA.
Highlights
  • Free of endo-, exodeoxyribonucleases, ribonucleases, and phosphatases.
Specifica
Specifica
7.9
Biologia molecolare
DEPC-Treated
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Acqua trattata con DEPC