Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest™ EcoRI
The FastDigest EcoRI restriction enzyme recognizes G^AATTC sites and cuts best at 37°C in 5-15 minutes using universal FastDigest Buffer.
65.50€ - 159.00€
Specifica
Methylation Sensitivity CpG Methylation-Sensitive, Not Dam Methylation-Sensitive, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzyme EcoR I
Compatible Buffer 10X FastDigest Buffer/FastDigest Green Buffer
Sensitive to Heat Inactivation Yes
Optimal Reaction Temperature 37°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10374340
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
FD0274
800 µl
65.50€
800 reazioni
11883833
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
FD0275
5 x 500 µl
159.00€
2500 reazioni
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
CpG Methylation-Sensitive, Not Dam Methylation-Sensitive, Not Dcm Methylation-Sensitive
10X FastDigest Buffer/FastDigest Green Buffer
37°C
Restriction Enzyme
FastDigest™
80°C
EcoR I
Yes
No
Traditional Cloning
5' protruding ends
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ FastDigest™ EcoRI