Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest™ EcoRI
The FastDigest EcoRI restriction enzyme recognizes G^AATTC sites and cuts best at 37°C in 5-15 minutes using universal FastDigest Buffer.
Marca:  Thermo Scientific™ FD0274
43.66 EUR valido fino al 2025-03-21
Usa il codice promo "24111" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10374340
  • 65.50€ / 800 reazioni
Esplora altre offerte speciali
Allerta:
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
• FastDigest EcoRI (800 μL)
• 10X FastDigest Buffer (2 x 1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (2 x 1.0 mL)
Store at –20°C.
EcoR I
Yes
No
Restriction Enzyme
FastDigest™
80°C
CpG Methylation-Sensitive, Not Dam Methylation-Sensitive, Not Dcm Methylation-Sensitive
10X FastDigest Buffer/FastDigest Green Buffer
37°C
800 µl
Traditional Cloning
5' protruding ends
Documenti
Manuals
Reference Materials
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2799578 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberFD0274
Numero di lotto2828012 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberFD0274
Numero di lotto2838867 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberFD0274
Numero di lotto2859382 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberFD0274
Numero di lotto2893053 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberFD0274
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Fall in love with big savings
    Codice sconto: 24107
    Scade2025-03-28
    Days
    9
    Hours
    20
    Minutes
    1
    Seconds
    29
  • Diversi produttori
    Save on thousands of eligible products.
    Codice sconto: 24111
    Scade2025-03-21
    Days
    2
    Hours
    20
    Minutes
    1
    Seconds
    29
    nuova offerta
    Save Now
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ FastDigest™ EcoRI > EcoRI; 800uL