Learn More
Thermo Scientific™ M13/pUC Sequencing Primer (-46), 22-mer
Thermo Scientific M13/pUC Sequencing Primer (-46), 22-mer is a synthetic single-stranded 22-mer oligonucleotide with free 5'- and 3'-hydroxyl ends.
Marca:  Thermo Scientific™ SO114
43.65 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24074" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10384680
  • 56.50€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific M13/pUC Sequencing Primer (-46), 22-mer is a synthetic single-stranded 22-mer oligonucleotide with free 5'- and 3'-hydroxyl ends. This M13/pUC primer anneals to the region in the 5'-terminus of the lacZ gene. All primers are supplied as 10 μM aqueous solutions.
Applications
• Sequencing of DNA fragments inserted into the MCS within the lacZ gene of various cloning vectors, such as pUC19 (Cat. No. SM0221), pTZ19R, pTZ57R, M13mp18, and pBluescript II
• Colony screening by PCR
Primer Sequence: 5'-d(GCCAGGGTTTTCCCAGTCACGA)-3'
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Sequencing Primer
Dry Ice
M13
pUC19, pTZ19R, pTZ57R, M13mp18, pBluescript II
Liquid
M13/pUC Sequencing Primer (-46), 22-mer, 10 μM (45 μL)
Store at –20°C.
10 μM
10 μM, 45 μL
Sequencing
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto3007192 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/01/2025 Catalog NumberSO114
Numero di lotto3047601 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/01/2025 Catalog NumberSO114
Numero di lotto3143598 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2025 Catalog NumberSO114
Numero di lotto2768293 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/07/2023 Catalog NumberSO114
Numero di lotto2754532 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/06/2023 Catalog NumberSO114
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ M13/pUC Sequencing Primer (-46), 22-mer > 10 uM, 4.5 nmol