Learn More
Thermo Scientific™ Trascrittasi inversa RevertAid H Minus
Thermo Scientific RevertAid H Minus Reverse Transcriptase is a recombinant M-MuLV RT. The enzyme possesses an RNA-dependent and DNA-dependent polymerase activity, but lacks RNase H activity due to a point mutation in the RNase H domain.
Marca:  Thermo Scientific™ EP0451
134.00 EUR valido fino al 2025-03-21
Usa il codice promo "24111" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10121360
  • 201.00€ / 10000 unità
Esplora altre offerte speciali
Allerta:
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific RevertAid H Minus Reverse Transcriptase is a recombinant M-MuLV RT. The enzyme possesses an RNA-dependent and DNA-dependent polymerase activity, but lacks RNase H activity due to a point mutation in the RNase H domain. RevertAid H Minus Reverse Transcriptase does not degrade RNA in RNA-DNA hybrids during synthesis of the first strand cDNA, and therefore high yields of full-length cDNA from long templates are obtained. RevertAid H Minus Reverse Transcriptase maintains activity over a wide temperature range (42–50°C).
Features of RevertAid H Minus Reverse Transcriptase include:
• High yields of full-length first strand cDNA up to 13 kb
• Optimum activity at 42–45°C
• Active up to 55°C
• Incorporates modified nucleotides (e.g., Cy3-, Cy5-, rhodamine-, aminoallyl-, and fluorescein-labeled nucleotides)
Applications
• First strand cDNA synthesis for RT-PCR and real-time RT-PCR
• Reverse transcription at elevated temperatures to reduce effects of secondary structure
• Synthesis of cDNA for cloning and expression
• Generation of labeled cDNA probes for microarrays
• DNA labeling
• Analysis of RNA by primer extension
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
• RevertAid H Minus Reverse Transcriptase (200 U/μL)
• 5X Reaction Buffer
Store at –20°C.
60 min.
42°C to 45°C
RevertAid H Minus
Dry Ice
First-Strand cDNA
Reverse Transcription
RNA
Stand-alone Enzyme
Reverse Transcription
10,000 Units
Reduced
200 U/μL
Separate components
Up to 13 kb
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2795748 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEP0451
Numero di lotto2795731 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEP0451
Numero di lotto2795754 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEP0451
Numero di lotto2834957 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEP0451
Numero di lotto2873433 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberEP0451
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Trascrittasi inversa RevertAid H Minus > 10,000 Units