Learn More
Thermo Scientific™ Inibitore di RNasi RiboLock
RiboLock RNase Inhibitor specifically inhibits the activity of RNases A, B, and C, protecting RNA under a variety of reaction conditions.
Marca:  Thermo Scientific™ EO0381
59.29 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10859710
  • 83.50€ / 2500 unità
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
40 U/μL
2,500U
RiboLock™
Storage Buffer
RNase Inhibitor
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2823124 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEO0381
Numero di lotto2823148 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEO0381
Numero di lotto2828654 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEO0381
Numero di lotto2864406 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberEO0381
Numero di lotto2914699 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog NumberEO0381
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Inibitore di RNasi RiboLock > 40U/uL; 2500U