Learn More
Thermo Scientific™ SP6 RNA Polymerase (20 U/μL)
Thermo Scientific™ SP6 RNA Polymerase is a DNA-dependent RNA polymerase with strict specificity for its double-stranded promoter.
Marca:  Thermo Scientific™ EP0131
Codice prodotto. 10344450
  • 94.75€ / 2000 unità
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Bacteriophage SP6 RNA polymerase is DNA-dependent RNA polymerase with strict specificity for their respective double-stranded promoters.
It catalyzes the 5'=>3' synthesis of RNA on either single-stranded DNA or double-stranded DNA downstream from it promoter.
  • Incorporates modified nucleotides (e.g., aminoallyl-, biotin-, fluorescein-, digoxigenin-labeled nucleotides)
Recommended for:
Synthesis of unlabeled and labeled RNA that can be used: for hybridization (1), in vitro RNA translation (2); as aRNA (3), siRNA (4), substrate in RNase protection assays (5), template for genomic DNA sequencing.
Note:
Consensus promoter sequences: AATTAACCCTCACTAAA G GGAGA - T3 TAATACGACTCACTATA G GGAGA - T7 ATTTAGGTGACACTATA G AAGNG - SP6 The position in bold (+1) indicates the first nucleotide incorporated into RNA during transcription. Only bases at this position through +3 are critical for transcription, and they must be a G and a purine base, respectively (9).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
SP6 RNA Polymerase
2,000 units
1X
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2845858 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberEP0131
Numero di lotto2845847 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberEP0131
Numero di lotto2872536 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberEP0131
Numero di lotto2888380 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberEP0131
Numero di lotto2920942 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog NumberEP0131
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ SP6 RNA Polymerase (20 U/μL) > 20u/uL, 2000U