Learn More
Thermo Scientific™ Polinucleotide chinasi T4 (T4 PNK)
T4 Polynucleotide Kinase (T4 PNK) catalyzes the transfer of the gamma-phosphate from ATP to the 5'-OH group of oligonucleotides, ss and dsDNA and RNA.
Marca:  Thermo Scientific™ EK0031
45.65 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10120670
  • 51.25€ / 500 unità
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
10 U/μL
10X Reaction Buffer
T4 Polynucleotide Kinase
T4 Polynucleotide Kinase
500U
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Polinucleotide chinasi T4 (T4 PNK) > 10U/uL; 500U