Learn More
Thermo Scientific™ T7 promoter Sequencing Primer, 20-mer
Thermo Scientific Transcription Promoter Sequencing Primers are single-stranded oligonucleotides with 5'- and 3'-hydroxyl ends.
Marca:  Thermo Scientific™ SO118
Codice prodotto. 10598360
  • 56.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific Transcription Promoter Sequencing Primers are single-stranded oligonucleotides with 5'- and 3'-hydroxyl ends. The primers are complementary to the T7 RNA Polymarese promoter region. Primers are supplied as 10 µM aqueous solutions.
Applications
• Sequencing of DNA fragments located downstream from the T7 RNA polymerase promoter sequence in common cloning vectors, such as pTZ19R (Cat. No. SD0141), pTZ57R, and pBluescript II
Promoter sequences 5'-d (TAATACGACTCACTATAGGG)-3'
Related products
T3 promoter Sequencing Primer, 17-mer (SO119)
SP6 promoter Sequencing Primer, 24-mer (SO117)
T3 promoter Sequencing Primer, 24-mer (SO120)
SP6 promoter Sequencing Primer, 18-mer (SO116)
Notes
• Primers cannot be used for certain plasmids that contain truncated, but still fully functional promoters
• Primers are not phosphorylated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
SP6, T3, T7
T7 promoter Sequencing Primer, 20-mer, 10 μM
Store at –20°C.
10 μM
10 μM
Sequencing
Sequencing Primer
Dry Ice
T7
pTZ19R, pTZ57R, pBluescript II
Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2851972 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberSO118
Numero di lotto2869993 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberSO118
Numero di lotto2888568 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberSO118
Numero di lotto2921105 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog NumberSO118
Numero di lotto2992325 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog NumberSO118
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ T7 promoter Sequencing Primer, 20-mer > 10 uM, 5 nmol