Learn More
Labcon™ Refillable Racks for Eclipse™ Refill Tips
Each rack is designed to hold one refill of 96 tips.
Marca:  Labcon™ 1299-960-038-9
40.60 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17567876
  • 45.50€ / pezzi 12
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Pipette tip rack
  • Refillable
  • With hinged clear lid
  • For use with Eclipse™ pipette tip refills
  • Holds one refill platform of 96 tips
  • Autoclavable
  • Made in USA
Specifica
Specifica
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Teal
Polypropylene
Liquid Handling
12 Racks/Pk.
Autoclavable
Pipette Tips (10 μL)
Rettangolare
Non-sterile
12/Pk.
96 Tips
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Labcon™ Refillable Racks for Eclipse™ Refill Tips > Refillable Racks; Color: Teal; Holds: 10 μL Tips; Autoclavable: Autoclavable; Certifications/Compliance: ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP