Learn More
Cytiva Ficoll PM400
Polimeri di saccarosio ad alto peso molecolare per effetto della copolimerizzazione del saccarosio con l'epicloridrina. CytivaTM; Ficoll PM400 è un polimero di saccarosio sintetico neutro, altamente ramificato e idrofilo utilizzato per produrre gradienti di densità per la separazione di cellule e componenti subcellulari tramite centrifugazione o sedimentazione per gravità.
240.00€ - 7184.00€
Specifica
Content And Storage | Da 4° a 30 °C |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Producono gradienti di densità per separare celle, componenti subcellulari |
Viscosità | ≈17 ml/g |
Livello di endotossine | 0.12 EU/mg |
Colore | White |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11580724
|
Cytiva
17-0300-10 |
100 g |
240.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11590724
|
Cytiva
17-0300-50 |
500 g |
933.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11570724
|
Cytiva
17-0300-05 |
5 kg |
7184.00€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Per produrre gradienti di densità per la separazione di cellule e componenti subcellulari tramite centrifugazione o sedimentazione per gravità
- Polimero di saccarosio neutro, altamente ramificato e idrofilo, si dissolve prontamente nelle soluzioni acquose
- Possono essere ottenute concentrazioni massime di 50% (w/v) o densità di copertura di 1.2 g/ml
- Presenta proprietà osmotiche migliori del saccarosio
- Preserva l'integrità funzionale e morfologica
- Utile per separare cellule sensibili alla centrifugazione e per separare cellule con densità simile ma dimensioni diverse
- Non penetra nelle membrane biologiche
- Svolge la funzione di materiale grezzo per la preparazione di gradienti Ficoll-Paque
- Utilizzato in altre applicazioni come elettroforesi, ibridizzazione, crioconservazione e come vettore per apteni
- Fornito sotto forma di polvere secca
- Utilizzato nella formazione di gradienti di densità per la separazione e l'isolamento di cellule eucariote, organelli cellulari e cellule batteriche, come agente stabilizzante e terreno di separazione per l'isolamento dei linfociti
- Utilizzato in terreni di coltura specifici, ibridizzazione di acido nucleico, elettroforesi e studi immunologici
- Utilizzato per centrifugazione gradiente in tutti i tipi di rotori e per la separazione a gravità
Specifica
Da 4° a 30 °C | |
≈17 ml/g | |
White | |
1.2 g/ml |
Producono gradienti di densità per separare celle, componenti subcellulari | |
0.12 EU/mg | |
Centrifugation Media | |
Powder |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 5 anni