Learn More
Thermo Scientific™ Pipette multicanale Finnpipette ™F1
Prestazioni e comfort ergonomico senza compromettere i risultati e una maggiore produttività con i modelli a 8, 12 oppure 16 canali.
1030.00€ - 1315.00€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Numero di canali | Codice colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Numero di canali | Codice colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15561925
![]() |
Thermo Scientific™
4661000N |
μ | 8 | Pink |
1030.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
15571925
![]() |
Thermo Scientific™
4661010N |
5 to 50 μL | 8 | Yellow |
1270.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
15581925
![]() |
Thermo Scientific™
4661020N |
Da 10 a 100 μl | 8 | Yellow |
1155.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15591925
![]() |
Thermo Scientific™
4661030N |
Da 30 a 300 μl | 8 | Orange |
1030.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
15501935
![]() |
Thermo Scientific™
4661040N |
μ | 12 | Pink |
1300.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15511935
![]() |
Thermo Scientific™
4661050N |
5 to 50 μL | 12 | Yellow |
1295.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15521935
![]() |
Thermo Scientific™
4661060N |
Da 10 a 100 μl | 12 | Yellow |
1165.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15531935
![]() |
Thermo Scientific™
4661070N |
Da 30 a 300 μl | 12 | Orange |
1315.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
15541935
![]() |
Thermo Scientific™
4661080N |
μ | 16 | Purple |
1187.76€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15551935
![]() |
Thermo Scientific™
4661090N |
5 to 50 μL | 16 | Turquoise |
1300.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
I livelli di prestazioni e comfort ergonomico fanno delle pipette multicanale Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 la scelta ideale per ogni laboratorio. Disponibili modelli a 8, 12 o 16 canali, è possibile scegliere tra una vasta gamma di puntali per pipette Finntip per risultati ottimali.
Per decenni, i sistemi di pipettaggio Thermo Scientific Finnpipette hanno garantito produttività ed ergonomia senza pari in migliaia di laboratori e applicazioni in tutto il mondo.Finnpipette F1: Tutto ciò che si desidera per una pipetta di uso quotidiano
Design ergonomico
Il design leggero dell'impugnatura e la facilità di collegamento ed espulsione di stantuffo e puntale riducono il rischio di RSI
Regolazione silenziosa e senza sforzo del volume
Il nuovo meccanismo di regolazione del volume, silenzioso e più leggero, presenta forze ridotte del 50% rispetto ai modelli precedenti.
Blocco sicuro del volume
L'impostazione sicura del volume evita inopportune derive durante le operazioni. È sufficiente sollevare lo stantuffo per impostare il volume e premere per bloccarlo in posizione con il minimo sforzo.
Comodità regolabile
Supporto per le dita a 120° regolabile – progettato per il comfort di destrorsi e mancini – consente il rilassamento della mano durante i cicli di pipettaggio.
Erogazione potenziata
Un aumento del 150% del flusso d'aria garantisce un'erogazione efficiente dei microvolumi e previene gli effetti della capillarità nei modelli da 50 μl o inferiori.
Ampia gamma di puntali per pipette Finntip
I puntali Finntip sono progettati e realizzati espressamente per i modelli Finnpipette e garantiscono prestazioni ottimali, precisione e accuratezza.
Marchio CE
La pipetta Finnpipette F1 insieme ai puntali Finntip compatibili ha ottenuto il marchio CE in conformità con la direttiva IVD in Europa.
5 anni di garanzia
Con una comoda registrazione online. Le condizioni possono variare in base al paese.
Ulteriori informazioni sulla gamma di prodotti Finnpipette >
Specifica
Finnpipette F1 |
Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.