Learn More
Thermo Scientific™ Pipette monocanale a volume variabile Finnpipette ™F1
La nuova regolazione del volume migliorata è ora silenziosa e agevole, con blocco sicuro del volume per impedire accidentali variazioni del volume durante i cicli di pipettaggio.
Marca: Thermo Scientific™ 4641110N
270.07 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Allerta:
Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.
Descrizione
La regolazione avanzata del volume sulle pipette a volume variabile Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 ora è silenziosa e senza sforzo con la manopola di regolazione antiscivolo per una presa più salda durante l'impostazione dei volumi. Il supporto per le dita regolabile e il design leggero garantiscono la massima comodità senza sacrificare le prestazioni.
Per decenni, i sistemi di pipettaggio Thermo Scientific Finnpipette hanno garantito produttività ed ergonomia senza pari in migliaia di laboratori e applicazioni in tutto il mondo.Finnpipette F1: Tutto ciò che si desidera per una pipetta di uso quotidiano
Design ergonomico
Il design leggero dell'impugnatura e la facilità di collegamento ed espulsione di stantuffo e puntale riducono il rischio di RSI
Regolazione silenziosa e senza sforzo del volume
Il nuovo meccanismo di regolazione del volume, silenzioso e più leggero, presenta forze ridotte del 50% rispetto ai modelli precedenti.
Blocco sicuro del volume
L'impostazione sicura del volume evita inopportune derive durante le operazioni. È sufficiente sollevare lo stantuffo per impostare il volume e premere per bloccarlo in posizione con il minimo sforzo.
Comodità regolabile
Supporto per le dita a 120° regolabile – progettato per il comfort di destrorsi e mancini – consente il rilassamento della mano durante i cicli di pipettaggio.
Erogazione potenziata
Un aumento del 150% del flusso d'aria garantisce un'erogazione efficiente dei microvolumi e previene gli effetti della capillarità nei modelli da 50 μl o inferiori.
Ampia gamma di puntali per pipette Finntip
I puntali Finntip sono progettati e realizzati espressamente per i modelli Finnpipette e garantiscono prestazioni ottimali, precisione e accuratezza.
Marchio CE
La pipetta Finnpipette F1 insieme ai puntali Finntip compatibili ha ottenuto il marchio CE in conformità con la direttiva IVD in Europa.
5 anni di garanzia
Dopo una comoda registrazione online. Le condizioni possono variare in base al paese.
Ulteriori informazioni sulla famiglia di prodotti Finnpipette >
Specifica
Finntip 5 ml | |
Verde | |
Variable Volume Pipette | |
0.01 ml |
Finnpipette F1 | |
1 | |
Da 0.5 a 5 ml | |
Green |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now -
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.