Learn More
Thermo Scientific™ Pipette monocanale a volume variabile Finnpipette ™F1
GREENER_CHOICE
La nuova regolazione del volume migliorata è ora silenziosa e agevole, con blocco sicuro del volume per impedire accidentali variazioni del volume durante i cicli di pipettaggio.
Marca:  Thermo Scientific™ 4641050N
301.50 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15571885
  • 402.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Finntip 50 Micro, Filter 50 Micro
Turchese
Variable Volume Pipette
0.02μL
Finnpipette F1
1
2 to 20 μL
Turquoise
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pipette monocanale a volume variabile Finnpipette ™F1 > Finnpipette™ F1 Pipette, Volume range: 1 to 10μL; Color Code: Pink; Compatible tips: Finntip Flex 10 and Finntip 10; Unit Size: 1 piece
Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.