Learn More
Thermo Scientific™ Pipette monocanale a volume variabile Finnpipette ™F1
GREENER_CHOICE
La nuova regolazione del volume migliorata è ora silenziosa e agevole, con blocco sicuro del volume per impedire accidentali variazioni del volume durante i cicli di pipettaggio.
Marca:  Thermo Scientific™ 4641070N
270.20 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15591885
  • 386.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, Wide 250
Giallo
Variable Volume Pipette
0,2 μl
Finnpipette F1
1
Da 10 a 100 μl
Yellow
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Days
    13
    Hours
    18
    Minutes
    9
    Seconds
    18
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
  • Diversi produttori
    Save up to 94% on Teaching Lab Essentials
    Codice sconto25721
    Scade2025-05-01
    nuova offerta
    Save Now
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pipette monocanale a volume variabile Finnpipette ™F1 > Finnpipette™ F1 Pipette, Volume range: 2 to 20μL; Color Code: Turquoise; Compatible tips: Finntip 50; Unit Size: 1 piece
Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.