Learn More
Thermo Scientific™ Pipette multicanale Finnpipette™ F2
GREENER_CHOICE
È possibile garantire la massima accuratezza e precisione grazie a un meccanismo AVG (Advanced Volume Gearing), ovvero un meccanismo modulare di regolazione dei volumi separato che ottimizza le prestazioni.
Marca:  Thermo Scientific™ 4662090
764.40 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10598554
  • 1570.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Finntip 50 Micro, Filter 50 Micro
Autoclavable
16
Pipette
μ
16 canali
Turchese
Finnpipette™ F2
Da 5 a 50 µl
Turquoise
Documenti
Brochures
Application Notes
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Thermo Scientific ClipTip , Thermo Scientific ART , Thermo Scientific Finnpipette , Thermo Scientific Matrix
    Unlock Precision: Top Pipettes and Tips on Promotion!
    Codice sconto: 25076
    Scade2025-06-30
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pipette multicanale Finnpipette™ F2 > Finnpipette™ F2 16-Channel Pipette, Volume range: 5 to 50μL; Color Code: Turquoise; Compatible tips: Finntip and Filter 50; Unit Size: 1 piece
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.