Learn More
Thermo Scientific™ Pipette multicanale Finnpipette™ F2
GREENER_CHOICE
È possibile garantire la massima accuratezza e precisione grazie a un meccanismo AVG (Advanced Volume Gearing), ovvero un meccanismo modulare di regolazione dei volumi separato che ottimizza le prestazioni.
Marca:  Thermo Scientific™ 4662070
714.35 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11877381
  • 1495.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Finntip 300, Filter 300, Flex 300, Flex Filter 300
Autoclavable
12
Pipette
1μL
12 canali
Arancione
Finnpipette™ F2
Da 30 a 300 µl
Orange
Documenti
Brochures
Application Notes
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pipette multicanale Finnpipette™ F2 > Finnpipette™ F2 12-Channel Pipette, Volume range: 30 to 300μL; Color Code: Orange; Compatible tips: Finntip 300, Filter 300, Flex 300 and Flex Filter 300; Unit Size: 1 piece
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.