Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Wide Orifice Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Eliminate cell fragmentation caused by mechanical shearing with these wide orifice pipette tips, ideal for pipetting macromolecules.
Marca:  Thermo Scientific™ 9405020
56.40 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11408499
  • 77.40€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Eliminate cell fragmentation caused by mechanical shearing with Thermo Scientific™ Finntip™ Wide Orifice Pipette Tips, ideal for pipetting macromolecules.
Features:
  • Two different models cover volume range of 10-1000 μL
  • Wide orifice tip; inside diameter of orifice is 1.1mm/1.8mm
  • Color code: White
  • Length: 5.3cm/7.2cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
10-250 ul; busta, 1000
Non-filtered
Finntip 250 largo
5.3 cm
1000/Bag
Pipetta larga Thermo Scientific Finn 250
Certified Quality
250 μl
Non sterile
2in.
Bagged
Bianco
Orifizio largo Finntip
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2333112 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data15/01/2024 Catalog Number9405020
Numero di lotto23207A4 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data15/01/2024 Catalog Number9405020
Numero di lotto2333111 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data09/01/2024 Catalog Number9405020
Numero di lotto23207A3 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data06/11/2023 Catalog Number9405020
Numero di lotto23102A1 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/07/2023 Catalog Number9405020
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Thermo Scientific ClipTip , Thermo Scientific ART , Thermo Scientific Finnpipette , Thermo Scientific Matrix
    Unlock Precision: Top Pipettes and Tips on Promotion!
    Codice sconto: 25076
    Scade2025-06-30
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Finntip™ Wide Orifice Pipette Tips > 250 μL, Non-sterile, Bagged