Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Wide Orifice Pipette Tips
Eliminate cell fragmentation caused by mechanical shearing with these wide orifice pipette tips, ideal for pipetting macromolecules.
Marca: Thermo Scientific™ 9405120
91.20 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Eliminate cell fragmentation caused by mechanical shearing with Thermo Scientific™ Finntip™ Wide Orifice Pipette Tips, ideal for pipetting macromolecules.
- Two different models cover volume range of 10-1000 μL
- Wide orifice tip; inside diameter of orifice is 1.1mm/1.8mm
- Color code: White
- Length: 5.3cm/7.2cm
Specifica
Finntip 250 largo | |
Non-filtered | |
Finntip 250 largo | |
5.3 cm | |
Wide Orifice | |
Thermo Scientific Finnpipette 250 | |
Certified Quality |
250 μl | |
Non sterile | |
2in. | |
In rack | |
Bianco | |
Orifizio largo Finntip |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
Days
5Hours
0Minutes
1Seconds
8 -
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Exclusive Promotion on Liquid Handling
Unlock Precision: Top Pipettes and Tips on Promotion!Codice sconto: 25076Scade: 2025-06-30
Days
83Hours
0Minutes
1Seconds
8