Learn More
DWK Life Sciences Fiolax™ Borosilicate Test Tube, with beaded rim
Test tubes are universal cylindrical laboratory glassware with a round bottom that are used e.g. for chemical reactions, pretreatments or for storing small amounts of liquid.
26.40€ - 96.50€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10599841
|
DWK Life Sciences
261103603 |
80 mL |
49.55€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10058180
|
DWK Life Sciences
261100606 |
6 mL |
26.85€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10333751
|
DWK Life Sciences
261102307 |
35 mL |
51.15€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10682401
|
DWK Life Sciences
261102607 |
39 mL |
58.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10091863
|
DWK Life Sciences
261100306 |
4 mL |
26.85€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10313561
|
DWK Life Sciences
261100109 |
2 mL |
26.40€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10282001
|
DWK Life Sciences
261102101 |
25 mL |
41.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10078190
|
DWK Life Sciences
261101302 |
16 mL |
36.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10333801
|
DWK Life Sciences
261103303 |
60 mL |
43.75€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10777381
|
DWK Life Sciences
261100803 |
6.5 mL |
28.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10221961
|
DWK Life Sciences
261101602 |
20 mL |
42.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10757571
|
DWK Life Sciences
261103809 |
110 mL |
96.50€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Transferring substances and liquids into other states of aggregation and thus initiating further reactions is very important for the daily work in the laboratory. A wide variety of vessels, apparatus and equipment are used for these work. Reaction controls, test series and preliminary samples are usually carried out in test tubes due to the small amounts of substance removed.
- Thin-walled and therefore resistant to rapid temperature changes or localized heating
- Easier pouring due to beaded rim
- Fired-on, highly durable white ceramic
Specifica
Fiolax | |
Autoclavable |