missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Esculape Laboratoire™ Kit di pronto soccorso
72.00€ - 115.00€
Specifica
Product Type | Kit di pronto soccorso |
---|---|
Colore | Rosso |
Quantità | 1 ciascuno |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11728383
|
Esculape Laboratoire™
721 02 05 |
8 cm |
72.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11738383
|
Esculape Laboratoire™
722 01 05 |
11 cm |
115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Specifica
Kit di pronto soccorso | |
Rosso | |
1 ciascuno |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Esculape Laboratoire™ Kit di pronto soccorso