Learn More
Fisher BioReagents™ Additivi per terreni microbiologici: Estratto di lievito
Additive for preparing bacterial nutrient media
32.40€ - 197.00€
Specifica
Forma | Dehydrated |
---|---|
Grado | Genetica molecolare |
Tipo di media | Estratto di lievito |
Product Type | Microbiology Media |
Tipo di imballaggio | Poly Bottle |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10255153
|
Fisher BioReagents™
BP1422-100 |
100 g |
32.40€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10225203
|
Fisher BioReagents™
BP1422-500 |
500g |
57.05€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10215203
|
Fisher BioReagents™
BP1422-2 |
2000 g |
197.00€
2kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Porzione idrosolubile di lievito fresco autolizzato utilizzato in terreni di coltura batteriologicaSpecifica
Dehydrated | |
Estratto di lievito | |
Poly Bottle |
Genetica molecolare | |
Microbiology Media |
Titolo del prodotto
Fisher BioReagents™ Additivi per terreni microbiologici: Estratto di lievito