Learn More
Fisher BioReagents™ Nucleotides
Nucleotides for PCR with a purity level of >98% triphosphate
92.00€ - 240.00€
Specifica
Formato | Liquid |
---|---|
pH | 7 to 7.5 |
Concentrazione | 100 mM |
Purezza | >98% |
Colore | Colorless |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10658973
|
Fisher BioReagents™
BP2560-4 |
dATP | 400 μL |
114.00€
400µL |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10410274
|
Fisher BioReagents™
BP2562-4 |
dCTP | 400 μL |
108.00€
400µL |
Spedizione stimata: 23-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10152863
|
Fisher BioReagents™
BP2561-4 |
dGTP | 400 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10336653
|
Fisher BioReagents™
BP2564-1 |
dNTP Set | 100 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10234683
|
Fisher BioReagents™
BP2564-4 |
dNTP Set | 400 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Functionally tested in PCR
- Can be used in dideoxy sequencing, mutagenesis, and cDNA synthesis applications
- DNase-, RNase-, and protease-free
- PCR dNTP Mix is a solution of dATP, dCTP, dGTP, and dTTP
- dNTP Set contains one tube each of dATP, dCTP, dGTP, and dTTP (4 tubes/set)
Specifica
Liquid | |
100 mM | |
Colorless |
7 to 7.5 | |
>98% | |
Dideoxy sequencing, mutagenesis and cDNA synthesis |