Learn More
Fisherbrand™ Accessorio per omogeneizzatore a mano 150 e 850, sonda generatore monouso in plastica
GREENER_CHOICE
Compatibile con gli omogeneizzatori Fisher Scientific™ 150 e 850. La sonda generatore monouso in plastica, accessorio per gli omogeneizzatori palmari Fisher Scientific™ 150 e 850, è ideale per le applicazioni in cui la contaminazione incrociata è un motivo di preoccupazione. Per l'uso è necessario un adattatore.
265.00€ - 528.00€
Specifica
Product Type Sonda
Size 7 x 110 mm
Materiale Plastica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Omogeneizzatore palmare 150 e omogeneizzatore 850
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
15575819
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
15575819
25/conf.
265.00€
1 confezione
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15585819
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
15585819
50/conf.
528.00€
1 confezione
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Economico: <1% del costo delle sonde del generatore in acciaio inox
  • Elimina il rischio di contaminazioni incrociate
  • Ideale per estrazioni di PCR, RNA e DNA
  • Non richiede manutenzione
  • Intervallo di elaborazione compreso tra 0.2 ml e 30 ml.
Specifica
Specifica
Sonda
7 x 110 mm
Plastica
Omogeneizzatore palmare 150 e omogeneizzatore 850
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Accessorio per omogeneizzatore a mano 150 e 850, sonda generatore monouso in plastica