Learn More
Fisherbrand™ Accessorio per omogeneizzatore a mano 150 e 850, sonda generatore monouso in plastica
Compatibile con gli omogeneizzatori Fisher Scientific™ 150 e 850. La sonda generatore monouso in plastica, accessorio per gli omogeneizzatori palmari Fisher Scientific™ 150 e 850, è ideale per le applicazioni in cui la contaminazione incrociata è un motivo di preoccupazione. Per l'uso è necessario un adattatore.
Marca: Fisherbrand™ 15575819
227.75 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24163" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Economico: <1% del costo delle sonde del generatore in acciaio inox
- Elimina il rischio di contaminazioni incrociate
- Ideale per estrazioni di PCR, RNA e DNA
- Non richiede manutenzione
- Intervallo di elaborazione compreso tra 0.2 ml e 30 ml.
Specifica
Sonda | |
Plastica | |
25/conf. |
7 x 110 mm | |
Omogeneizzatore palmare 150 e omogeneizzatore 850 |
Offerte speciali
-
Fisherbrand
Fisherbrand Sweet Deals on Top Products
Get up to 60% off select Fisherbrand productsCodice sconto: 24163Scade: 2025-04-30
- Diversi produttori