Learn More
Fisherbrand™ Accessorio per omogeneizzatore palmare 150 e 850, sonde in acciaio inossidabile
Gamma di puntali piani o a zig zag da utilizzare con gli omogeneizzatori palmari.
692.00€ - 1050.00€
Specifica
Product Type | Sonda |
---|---|
Materiale | Acciaio inox |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Omogeneizzatore palmare 150 e omogeneizzatori 850 |
Allerta:
Warning: Stainles Steel bearings cannot be autoclaved.
Codice del prodotto | Marca | Tipo di parte inferiore | Intervallo volume (sistema metrico) | Diametro sonda (sistema metrico) | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di parte inferiore | Intervallo volume (sistema metrico) | Diametro sonda (sistema metrico) | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15545819
![]() |
Fisherbrand™
15545819 |
Piatta | Da 0.2 a 5 ml | 5 mm | Fine |
692.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15555819
![]() |
Fisherbrand™
15555819 |
A zig zag | Da 0.25 a 30 ml | 7 mm | Fine |
708.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15565819
![]() |
Fisherbrand™
15565819 |
A zig zag - Ampia finestra | Da 0.25 a 30 ml | 7 mm | Corso |
692.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15595819
![]() |
Fisherbrand™
15595819 |
Sawtooth | 1.5 to 100 mL | 10 mm | Fine |
1050.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15505829
![]() |
Fisherbrand™
15505829 |
A zig zag - Ampia finestra | Da 1.5 a 100 ml | 10 mm | Corso |
1050.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Fornisce flessibilità all'utente finale per l’elaborazione dei campioni
- Progettato per garantire una lunga durata e facile da smontare per la pulizia
- Il design dello statore consente il passaggio dei campioni da fini a medi attraverso le finestre di elaborazione
- Viene fornito con cuscinetti superiori e inferiori in PTFE
- Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Sonda | |
Acciaio inox | |
Omogeneizzatore palmare 150 e omogeneizzatori 850 |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Accessorio per omogeneizzatore palmare 150 e 850, sonde in acciaio inossidabile