Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Gel-Filled Polymer Body pH/ATC Double-Junction Combination Electrodes: Mercury-Free
Combine the convenience of a combination electrode with built-in ATC probe
335.00€ - 413.00€
Specifica
Colore Purple
Giunzione Doppio
Materiale Epoxy
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa -5°C to +80°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Tipi di connettore Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipi di connettore Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
11510074
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
13-620-112
BNC/0.25 in. Phone ATC For discontinued accumet benchtop Models 50, 25, 20, 15, 10, 5 and 30
353.00€
Pezzo
11500074
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
13-620-111
BNC/Mini-Phone ATC AB15/15plus, XL, AR Series 15, 20, 25, 50 and 60 benchtop meters; disc. 1000, BASIC
335.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 12-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11520164
Vedere i documenti
Fisherbrand™
93X218921
BNC and Mini-Phone Waterproof ATC AP60 and AP100 series meters N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
Combine the convenience of a combination electrode with built-in ATC probe
  • Three-in-one construction for convenient testing of small samples using a single probe
  • Gel-filled reference cell and Fisher Scientific™ universal glass membrane recessed in end for rapid, reproducible response
  • Rapid pH testing in the field or with difficult samples
  • Dual junctions provide fast response and long life anywhere junction clogging may be a problem
  • Inner chamber houses reference element with gelled KCl and AgCl; outer chamber contains KCl only
  • Permanently gel filled
Epoxy Body Model 13-620-111 with BNC/Mini-phone Connectors
  • For accumet Excel (XL) and accumet Research (AR) Series
  • For accumet Basic Series AB15, AB15 Plus
  • For discontinued accumet 1000 portable
  • For discontinued accumet BASIC models
Epoxy Body Model 13-620-112 with BNC/0.25 in. Phone Connectors
  • For discontinued accumet benchtop Models 50, 25, 20, 15, 10, 5 and 30
  • Epoxy Body Model 13-620-AP52 with BNC/Mini-phone Waterproof Connector
    • For use with accumet AP61, AP62, AP63 portable meters
    Specifica
    Specifica
    Purple
    Epoxy
    -5°C to +80°C
    Gel
    23°F to 176°F
    30 in.
    0.10 m
    Doppio
    0 to 14
    Elettrodo pH/ATC combinato
    Ag/AgCl
    4 in.
    106 mm
    Documenti
    Product Certifications
    Titolo del prodotto
    Fisherbrand™ accumet™ Gel-Filled Polymer Body pH/ATC Double-Junction Combination Electrodes: Mercury-Free