Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Mercury-free Conductivity Probes: Two Cell
For use with AR60, AR50, AR20, AB30 benchtop and AP65 portable meters
349.00€ - 363.00€
Specifica
Tipo Conductivity Probe
Tipi di connettore 2-pin
Metodo di stoccaggio Immersed in deionized water
Sonda 2 Cell Conductivity
Visualizza altre specifiche
Requires: Separate ATC probe for temperature-compensated readings.
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Costante di cella Materiale Intervalli di misurazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Costante di cella Materiale Intervalli di misurazione Prezzo Quantità e disponibilità  
11580074
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
93X219025
1 cm-1 Glass 10 to 2000 μS/cm
363.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11590074
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
93X219026
0.1 cm-1 Glass 0.5 to 200 μS/cm
359.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11500084
Vedere i documenti
Fisherbrand™
93X219027
10 cm-1 Glass 1000 to 200,000 μS/cm N/A N/A N/A
11510174
Vedere i documenti
Fisherbrand™
93X219028
1 cm-1 Epoxy 10 to 2000 μS/cm N/A N/A N/A
11500174
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
93X219029
0.1 cm-1 Epoxy 0.5 to 200 μS/cm
359.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11590164
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
93X219030
10 cm-1 Epoxy 1000 to 200,000 μS/cm
360.00€
Descrizione
For use with AR60, AR50, AR20, AB30 benchtop and AP65 portable meters
Immersion-type cell's unique compact size is the same as a typical pH electrode—allowing use in standard electrode holder.
  • Two-cell types with glass or epoxy bodies
  • Dual pin connectors
  • Cell constants of 0.1, 1.0, or 10.0cm-1
Specifica
Specifica
Conductivity Probe
2-pin
Immersed in deionized water
2 Cell Conductivity
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ accumet™ Mercury-free Conductivity Probes: Two Cell