Learn More
Fisherbrand™ Elettrodi per pH combinati a bulbo resistente accuTupH™ - Senza mercurio
Optimal for lab use and precise Q.C. measurements.
238.00€ - 294.00€
Specifica
Materiale | Vetro |
---|---|
Intervallo di pH | 0 to 14 |
Temperatura (sistema metrico) operativa | °° |
Riferimento interno | Ag/AgCl |
Intervallo mV | ± |
Codice del prodotto | Marca | Tipi di connettore | Giunzione | Tipo di soluzione di riempimento | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipi di connettore | Giunzione | Tipo di soluzione di riempimento | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11560084
|
Fisherbrand™
93X218883 |
BNC | Singolo | Liquid | pH Combination Electrode |
294.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11550084
|
Fisherbrand™
93X557901 |
U.S. Standard/Pin | Singolo | Liquid | pH Combination Electrode | N/A | N/A | N/A | |||||
11580154
|
Fisherbrand™
93X562101 |
U.S. Standard/Pin | Doppio | Liquid | pH Combination Electrode |
238.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
11550174
|
Fisherbrand™
93X218884 |
BNC | Doppio | KCl satura | pH Combination Electrode |
245.44€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
pH combination electrode for lab use and precise Q.C. measurements with a response time of under 10 seconds.
- pH combination electrode
- Single junction
- Temperature range: 80-100°C
- pH range: 0-14
- Response time under 10 seconds.
Specifica
Vetro | |
°° | |
± | |
°° | |
102 mm |
0 to 14 | |
Ag/AgCl | |
< | |
4 in. |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Elettrodi per pH combinati a bulbo resistente accuTupH™ - Senza mercurio