Learn More
Fisherbrand™ Termometri digitali Traceable™ con stelo in acciaio inox, schermo LCD da 0,25in. e protezione
Termometri digitali portatili e facili da leggere. I termometri digitali Fisher Scientific Traceable con stelo in acciaio inox sono chimicamente resistenti ad acidi, basi e solventi; possono essere utilizzati per misurare la temperatura di gas, alimenti e altre sostanze semisolide.
Marca:  Fisherbrand™ 90012-26
Codice prodotto. 11739715
  • 61.05€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
Termometri digitali Fisher Scientific™ Traceable™ con stelo in acciaio inox, chimicamente resistenti alla maggior parte di acidi, basi e solventi; utilizzabili per misurare la temperatura di gas, alimenti e altri semisolidi.
  • Longer probes are excellent for measuring sample temperatures while stirring in deep vessels or water baths
  • Thermometers with longer sampling rates allow thermometer to be removed from sample before reading—ideal when display is difficult to read in measuring position
  • For use in cuvets, soil, incubators, petroleum products and foods
Certifications
Certificato Traceable con numero di serie individuale fornito da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
Specifica
DNV, ISO 17025, A2LA
3.56 mm
Sonda in acciaio inox
36.5 cm
Plastica ABS
1 oncia
14,38 in.
300°C
-50°C
Da -50° a +300°C
LCD digitale
0,14 in.
Rileva la temperatura in alimenti, gas, campioni, reagenti, bagnomaria e semisolidi
11,37 in.
28.87 cm
0,1°C
20 G
572°F
-58°F
Da -58° a +572°F
±0,5°C