Learn More
Fisherbrand™ Termometri digitali Traceable™ con stelo in acciaio inox, schermo LCD da 0,25in. e protezione
Termometri digitali portatili e facili da leggere. I termometri digitali Fisher Scientific Traceable con stelo in acciaio inox sono chimicamente resistenti ad acidi, basi e solventi; possono essere utilizzati per misurare la temperatura di gas, alimenti e altre sostanze semisolide.
34.90€ - 62.50€
Specifica
Risoluzione | 0,1°C |
---|---|
Product Type | Digital Thermometer |
Min. Temperature (English) | ° |
Min. Temperature (Metric) | -50°C |
Calibrated | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | Temperature Range (Metric) | Accuracy | Lunghezza sonda (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | Temperature Range (Metric) | Accuracy | Lunghezza sonda (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11709715
|
Fisherbrand™
61018-92 |
Da -58° a +572°F | Da -50° a +300°C | ±0.4°C | 8.9 cm |
61.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11759715
|
Fisherbrand™
61018-45 |
Da -58° a +536°F | Da -50° a +280°C | ±0.4°C | 20 cm |
60.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11719715
|
Fisherbrand™
90012-14 |
Da -58°F a +302°F | Da -50°C a +150°C | ±0,2°C | 20 cm |
62.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
11749715
|
Fisherbrand™
90029-10 |
Da -58° a +536°F | Da -50° a +280°C | ±1°C | 20,32 cm |
40.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11729715
|
Fisherbrand™
90012-20 |
Da -58° a +482°F | Da -50° a +250°C | ±1°C | 28.87 cm |
36.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11739715
|
Fisherbrand™
90012-26 |
Da -58° a +572°F | Da -50° a +300°C | ±0,5°C | 28.87 cm |
61.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11789705
|
Fisherbrand™
98769-18 |
Da -58° a +572°F | Da -50° a +300°C | ±1.5°C | 8.9 cm |
34.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Termometri digitali Fisher Scientific™ Traceable™ con stelo in acciaio inox, chimicamente resistenti alla maggior parte di acidi, basi e solventi; utilizzabili per misurare la temperatura di gas, alimenti e altri semisolidi.
- Le sonde più lunghe sono eccellenti per la misurazione delle temperature dei campioni durante l'agitazione in recipienti profondi o in bagni
- I termometri con velocità di campionamento più lunghe consentono la rimozione del termometro dal campione prima della lettura — Ideali quando il display è difficile da leggere nella posizione di misurazione
- Per l'uso in cuvette, terreno, incubatori, derivati del petrolio e alimenti
Certifications
Certificato Traceable con numero di serie individuale fornito da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
0,1°C | |
° | |
Sì | |
8 cm |
Digital Thermometer | |
-50°C | |
LCD digitale |