Learn More
Fisherbrand™ Microscopi tascabili illuminati
A single mechanism generates a smooth and rock-solid focus
36.12€ - 42.44€
Specifica
Altezza (sistema metrico) | 2.2 cm |
---|---|
Altezza (sistema imperiale) | 0.87 in. |
Larghezza (sistema imperiale) | 1.5 in. |
Larghezza (sistema metrico) | 3.8 cm |
Da utilizzare con (applicazione) | Controllo di qualità, analisi sul campo, componenti elettronici, analisi dei metalli, analisi cliniche e studi botanici |
Includes: Due batterie AA
Codice del prodotto | Marca | Potenza di ingrandimento | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Potenza di ingrandimento | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11724396
|
Fisherbrand™
3355 |
Da 60x a 100x | Fermavetrini a pressione per microscopio, batteria AA | N/A | N/A | N/A | |||||
11734396
|
Fisherbrand™
3356 |
30X | Batteria AA, custodia per il trasporto in vinile | N/A | N/A | N/A | |||||
Descrizione
Microscopi tascabili con illuminazione Fisher Scientific™, ideali per controllo di qualità, uso su campo, componenti elettronici, analisi dei metalli, analisi clinica e osservazione di impianti. Un meccanismo esclusivo consente di ottenere una messa a fuoco regolare e stabile.
- Osservazione con ingrandimento elevato e luminosità intensa, colori reali, contrasto elevato e con messa a fuoco definita
- Involucro in plastica ABS resistente ad agenti chimici e agli urti
- Dimensioni: (L x P x A) 5.5 x 1.5 x 0.87 poll. (140 x 38 x 22mm)
- Peso 3 once (85g)
Specifica
2.2 cm | |
1.5 in. | |
Controllo di qualità, analisi sul campo, componenti elettronici, analisi dei metalli, analisi cliniche e studi botanici | |
14 cm | |
3 once | |
5.5 x 1.5 x 0.87 in. (14 x 3.8 x 2.2 cm) |
0.87 in. | |
3.8 cm | |
5.5 in. | |
Una batteria alcalina AA | |
85 g |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Microscopi tascabili illuminati