Learn More
Fisherbrand™ Misuratore TDS/conducibilità a penna Traceable™
Il conduttimetro/misuratore TDS impermeabile, facile da usare, è ideato per analisi di routine e controlli di qualità. È sufficiente accenderlo e inserirlo per leggere contemporaneamente il risultato e la temperatura.
Marca: Fisherbrand™ 93676-84
85.69 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Il conduttimetro/misuratore TDS impermeabile, facile da usare, è ideato per analisi di routine e controlli di qualità. È sufficiente accenderlo e inserirlo per leggere contemporaneamente il risultato e la temperatura.
- Involucro in plastica ABS robusto, impermeabile e resistente alle sostanze chimiche
- Cifre facilmente leggibili grazie al display LCD da 0.5 in.
- Display doppio che indica lettura e temperatura
- Pulsante HOLD per bloccare il valore delle letture sul display
- Tasti freccia per l'impostazione rapida degli standard di calibrazione
- L'unità conserva i dati di calibrazione anche quando viene spenta
- La sonda a risposta immediata e il termistore a stato solido forniscono letture di precisione
- La compensazione della temperatura consente di riferire automaticamente le letture allo standard internazionale di 25 °C; l'utente può impostare un coefficiente di temperatura programmabile
- Dimensioni: 6.5 x 1.4 x 1.25 in. (16.5 x 3.56 x 3.18 cm)
- Peso: 63.8 G (2.25 once)
Certifications
Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Compliance
Soddisfa i requisiti delle normative CAP, ASTM, NCCLS, CLSI, ACS, CLIA, AOAC, EPA, APHA, AWWA, WEF, USGS, USP, ISO e federali/statali.
Specifica
Batteria | |
0 μS to 1999 μS | |
Da 0 a 1999 μS | |
±1% fondo scala + 1 cifra | |
0.1 °C | |
LCD | |
None | |
1 ann0 | |
TDS | |
16.5 cm | |
3.56 cm | |
16.5 cm |
Conductivity, TDS | |
Da 20° a 25 °C | |
1μ/ppm | |
°° | |
±0.5 °C | |
ISO 17025, NIST | |
2.25 once | |
ABS | |
Conductivity/TDS Pen | |
1.4 in. | |
6.5 in. |
Offerte speciali
- Diversi produttori