Learn More
Fisherbrand™ Calibri digitali Traceable™ in fibra di carbonio
Agevole passaggio da pollici a millimetri
Marca:  Fisherbrand™ 90024-51
Codice prodotto. 11777105
  • 33.65€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Agevole passaggio da pollici a millimetri
  • Misura 150 x 150 mm
Compliance
Il certificato Traceable con numero di serie é rilasciato individuale dal laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Certifica la riconducibilità agli standard definiti dal NIST™
Specifica
Specifica
Calibri digitali
1 once
Fibra di carbonio
Per misurazioni interne ed esterne
0.25 kg
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Calibri digitali Traceable™ in fibra di carbonio > Range: 0 to 100mm; Dimensions: 17.78 x 6.35cm; 0.028kg