Learn More
Fisherbrand™ Calibri digitali Traceable™ in fibra di carbonio
Agevole passaggio da pollici a millimetri
33.65€ - 37.60€
Specifica
Materiale | Fibra di carbonio |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Per misurazioni interne ed esterne |
Product Type | Calibri digitali |
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema imperiale) | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema imperiale) | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11777105
|
Fisherbrand™
90024-51 |
1 once | 0.25 kg |
33.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11787105
|
Fisherbrand™
90024-49 |
2 oz. | 0.57 kg |
37.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
Agevole passaggio da pollici a millimetri
- Misura 150 x 150 mm
Compliance
Il certificato Traceable con numero di serie é rilasciato individuale dal laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Certifica la riconducibilità agli standard definiti dal NIST™
Specifica
Fibra di carbonio | |
Per misurazioni interne ed esterne | |
Calibri digitali |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Calibri digitali Traceable™ in fibra di carbonio