Learn More
Fisherbrand™ Termometri con acquisizione dati Traceable™ Excursion-Trac™
Termometro con acquisizione dati per il monitoraggio delle temperature in frigoriferi, congelatori, bagni d'acqua, blocchi riscaldanti e incubatori. I termometri con acquisizione dati Traceable™ Excursion-Trac™ hanno un intervallo di temperatura da -50 a 70 °C e una risoluzione di 0.01 e garantiscono una precisione di ±0.25 °C per l'intero intervallo di temperatura.
Marca:  Fisherbrand™ 93680-23
142.50 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24163" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15500775
  • 150.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: Cavalletto, Velcro™, bande magnetiche, montaggio a parete, alimentatore CA, batterie e certificato Traceable™ secondo lo standard ISO 17025
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Termometro con acquisizione dati
525.600 osservazioni della temperatura
LED Indicator, Audible, Flashing LCD Segment
1 sonda per flacone da vaccino in vetro
ISO 17025, A2LA, NIST
Temperature-Buffered Bottle Sensor
0,01°
-58° to +158°F
10 ft. (Cable)
LCD
Calibrated
TraceableLIVE
Supporto, strisce magnetiche Velcro, supporto da parete, batterie
USB
±0,25°C
0,01°
Da -50,00° a 70,00°C (da -58,00° a 158,00°F)
Offerte speciali
  • Fisherbrand
    Get up to 60% off select Fisherbrand products
    Codice sconto: 24163
    Scade2025-04-30
    nuova offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/04/2025 and 30/04/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Save Now
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Termometri con acquisizione dati Traceable™ Excursion-Trac™ > Traceable Excursion-Trac™ Datalogging Thermometer with Calibration; 1 Vaccine Bottle Probe