Learn More
Fisherbrand™ Termometri con acquisizione dati Traceable™ Excursion-Trac™
Termometro con acquisizione dati per il monitoraggio delle temperature in frigoriferi, congelatori, bagni d'acqua, blocchi riscaldanti e incubatori. I termometri con acquisizione dati Traceable™ Excursion-Trac™ hanno un intervallo di temperatura da -50 a 70 °C e una risoluzione di 0.01 e garantiscono una precisione di ±0.25 °C per l'intero intervallo di temperatura.
145.00€ - 174.00€
Specifica
Tipo | Termometro con acquisizione dati |
---|---|
Tipo di display | LCD |
Memoria dati | 525.600 osservazioni della temperatura |
Calibrazione | Calibrated |
Tipi di allarme | LED Indicator, Audible, Flashing LCD Segment |
Includes: Cavalletto, Velcro™, bande magnetiche, montaggio a parete, alimentatore CA, batterie e certificato Traceable™ secondo lo standard ISO 17025
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15294016
|
Fisherbrand™
90009-85 |
Supporto, strisce magnetiche Velcro, supporto da parete, batterie |
153.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
15204026
|
Fisherbrand™
90009-95 |
Supporto, strisce magnetiche Velcro, supporto da parete, batterie |
161.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
15214026
|
Fisherbrand™
93679-90 |
Supporto, strisce magnetiche Velcro, supporto da parete, batterie |
146.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15224026
|
Fisherbrand™
93679-97 |
Supporto, strisce magnetiche Velcro, supporto da parete, batterie |
157.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15234026
|
Fisherbrand™
93680-03 |
Supporto, strisce magnetiche Velcro, supporto da parete, batterie |
161.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15244026
|
Fisherbrand™
93680-10 |
Supporto, strisce magnetiche Velcro, supporto da parete, batterie |
161.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15388754
|
Fisherbrand™
93680-17 |
Supporto, strisce magnetiche Velcro, supporto da parete, batterie |
174.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15500775
|
Fisherbrand™
93680-23 |
Supporto, strisce magnetiche Velcro, supporto da parete, batterie |
150.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15510775
|
Fisherbrand™
93680-25 |
Supporto, strisce magnetiche Velcro, supporto da parete, batterie |
162.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15540775
|
Fisherbrand™
93680-61 |
Supporto, strisce magnetiche Velcro, supporto da parete, batterie |
145.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15550775
|
Fisherbrand™
93680-64 |
Supporto, strisce magnetiche Velcro, supporto da parete, batterie |
159.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Termometro con acquisizione dati Fisher Scientific™ Traceable™ Excursion-Trac™, ideali per il monitoraggio delle temperature in frigoriferi, congelatori, bagni ad acqua, blocchi riscaldanti e incubatori. Con intervalli di tempo definiti dall'utente.
Termometro con registrazione dati a intervalli di tempo definiti dall'utente
- Memorizza fino a dieci eventi di allarme univoci
- Soddisfa i requisiti CDC correnti per il monitoraggio e la conservazione dei vaccini
- La memorizzazione a rotazione conserva le ultime 525,600 temperature
- La memoria dell'unità può essere cancellata dopo aver scaricato i dati su una chiavetta USB
- Recupero dei dati senza problemi; l'unità può essere utilizzata durante il download e l'analisi dei dati
- Indicatori di stato: Batteria scarica, memoria piena, trasferimento dati USB e stato di allarme attivo
- Tracciabilità conforme agli standard NIST per l'accuratezza
- Corpo in plastica ABS antiurto e resistente alle sostanze chimiche con dimensioni 7 x 10.8 x 1.9 cm (2.75 x 4.25 x 0.75 poll.)
- Capacità di registrazione dati: 525,600 osservazioni di temperatura
- Peso: 5 once
Allarmi di alta/bassa temperatura e indicazione di data/ora
- La funzione di monitoraggio allarmi memorizza ciascun evento di allarme indicando nei dettagli il momento in cui si è verificato e quando l'unità è ritornata nell'intervallo ammesso
- Gli indicatori di stato di allarme comprendono LED visivi, allarmi acustici e segmenti LCD lampeggianti
- È possibile richiamare i dati di massimo dieci differenti eventi di allarme, con l'evento più recente visualizzabile sul display
Trasferimento dati su USB
- La nuova funzione consente di trasferire i dati registrati (file CSV) dal termometro al PC o al Mac™ mediante una chiavetta USB (non inclusa)
- Non è richiesto alcun software per l'interfaccia computer
- Ciascun termometro dispone di un ID esclusivo che consente di utilizzare più unità nella stessa posizione
Funzioni di registrazione dati
- Monitoraggio delle letture durante la notte, nei fine settimana o in qualsiasi periodo nel log dei dati rolling
- Intervallo di registrazione dei dati definito dall'utente da una osservazione/minuto a un'osservazione/24 ore
- La capacità di memoria consente di conservare i dati registrati per un anno quando si utilizzano intervalli di un minuto e per un periodo maggiore con intervalli più lunghi
Caratteristiche della sonda per flaconi (cod. prod. 15-081-125, -126, -128, 129 non forniti con le sonde per flaconi)
- Le sonde per flaconi sono sigillate in flaconi in miniatura (1 x 2.5 poll.) riempiti con glicole atossico
- La soluzione è riconosciuta GRAS (generalmente considerata sicura) dalla FDA (Food and Drug Administration)
- Elimina i problemi dovuti al contatto accidentale con alimenti o acqua potabile
- Il sensore in soluzione del flacone elimina le rapide variazioni di temperatura all'apertura della porta del frigorifero
- Ideale per il monitoraggio delle condizioni di conservazione di vaccini o di altri campioni importanti
Nota: Le batterie sono progettate per fornire un'alimentazione di riserva e hanno una durata di 7 giorni. Questa unità viene fornita di serie con un adattatore CA, consigliato per l'uso normale.
Order Info
Batteria di ricambio: codice catalogo 1111
Certifications
Con certificato Traceable™ ISO 17025
Specifica
Termometro con acquisizione dati | |
525.600 osservazioni della temperatura | |
LED Indicator, Audible, Flashing LCD Segment | |
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Temperature-Buffered Bottle Sensor | |
0,01° | |
Da -50,00° a 70,00°C (da -58,00° a 158,00°F) |
LCD | |
Calibrated | |
TraceableLIVE | |
USB | |
±0,25°C | |
-58° to +158°F | |
10 ft. (Cable) |