Learn More
Fisherbrand™ Provette per PCR da 0.2 ml con tappo piatto e a cupola
59.64 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24367" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
With integral snap shut cap
- Suitable for 0.2mL thermal cycler blocks
- 0.25mL maximum volume when closed
- Thin-wall design
- Cleanroom produced
- Virgin polypropylene
Specifica
RNase, Dnase and human DNA free | |
0.2 mL | |
0.2mL thermal cycler blocks for PCR and sample storage applications | |
Domed Cap | |
Thin Wall PCR Tube |
Blue | |
1000 Case | |
Polypropylene | |
Tube |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Provette per PCR da 0.2 ml con tappo piatto e a cupola > Domed cap; Blue