Learn More
Fisherbrand™ Provette per PCR da 0.2 ml con tappo piatto e a cupola
Con tappo a pressione integrato
61.10€ - 75.50€
Specifica
Certificazione/Conformità | Esente da RNasi, Dnasi e DNA umano |
---|---|
Volume (sistema metrico) | 0.2 ml |
Quantità | Contenitore da 1000 |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Blocchetti per sistemi per cicli termici da 0.2 ml per applicazioni PCR e conservazione dei campioni |
Materiale | Polipropilene |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11899221
|
Fisherbrand™
14230205 |
Incolore | A cupola |
69.55€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12164082
|
Fisherbrand™
14230206 |
Red | Domed Cap |
61.10€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12174082
|
Fisherbrand™
14230207 |
Blue | Domed Cap |
67.05€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12194082
|
Fisherbrand™
14230209 |
Yellow | Domed Cap |
61.10€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12184082
|
Fisherbrand™
14230208 |
Green | Domed Cap |
67.05€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12164102
|
Fisherbrand™
14230228 |
Verde | Piatta |
61.10€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12144102
|
Fisherbrand™
14230226 |
Rosso | Piatta |
61.10€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12154102
|
Fisherbrand™
14230227 |
Blu | Piatta |
67.05€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12174102
|
Fisherbrand™
14230229 |
Yellow | Flat Cap |
61.10€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12134102
|
Fisherbrand™
14230225 |
Natural | Flat Cap |
75.50€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
With integral snap shut cap
- Per l'uso con blocchi di termociclatori da 0.2 ml
- Quando il coperchio è chiuso, il volume massimo è di 0.25 ml
- Design a parete sottile
- Prodotte in camera sterile
- Polipropilene vergine
Specifica
Esente da RNasi, Dnasi e DNA umano | |
Contenitore da 1000 | |
Polipropilene | |
Provetta per PCR a parete sottile |
0.2 ml | |
Blocchetti per sistemi per cicli termici da 0.2 ml per applicazioni PCR e conservazione dei campioni | |
Provetta |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Provette per PCR da 0.2 ml con tappo piatto e a cupola